missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrom C, MP Biomedicals™
Gilt als universeller Atemkatalysator und bildet eine essentielle Elektronenbrücke zwischen den respiratorischen Substraten und Sauerstoff. Bei Cytochrom C von MP Biomedicals handelt es sich um ein elektronentragendes mitochondriales Protein, das eine entscheidende Rolle bei zellulären Oxidationen spielt
271.00 € - 486.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 9007-43-6 |
---|---|
Summenformel | C40H48FeN6O6S4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 892.94 |
MDL-Nummer | MFCD00130890 |
InChI-Schlüssel | UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L |
Synonym | Cytochrom c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropylsulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl-Propansäure; Eisen 2+ |
PubChem CID | 16057918 |
SMILES | CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11433430
|
MP Biomedicals
02101467.1 |
100 mg |
271.00 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11443430
|
MP Biomedicals
02101467.2 |
250 mg |
486.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Der Übergang von Cytochrom C zwischen dem zwei- und dreiwertigen Eisenzustand innerhalb der Zelle macht es zu einem effizienten biologischen Elektronentransportmedium.
- Wurde als wichtiger Vermittler in apoptotischen Signalwegen identifiziert. Die Freisetzung von mitochondrialem Cytochrom C in das Zytoplasma stimuliert die Apoptose und dient häufig als Indikator für den apoptotischen Prozess in der Zelle.
- Untersuchungen zur Wirkung von Paris Saponin I (PS I) auf das Wachstum humaner gastrischer Karzinomzellen (SGC7901-Zellen) zeigten erhöhtes zytoplasmatisches Zytochrom C. Ergebnisse sind eine Hemmung der Proliferation in SGC7901-Zellen durch Induzierung mitochondrien-abhängiger Apoptose durch Cytochrom C.
- Spezifische Stellen und der Oxidationsgrad in Cytochrom C des Pferdes, behandelt mit H2O2 und UV wurden charakterisiert. Es wurde vorgeschlagen, dass der Zustand solcher Stellen als Biomarker für die oxidative Umgebung in einer Zelle herangezogen werden könnte.
Chemische Identifikatoren
9007-43-6 | |
892.94 | |
UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L | |
16057918 |
C40H48FeN6O6S4 | |
MFCD00130890 | |
Cytochrom c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropylsulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl-Propansäure; Eisen 2+ | |
CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C |
Spezifikation
9007-43-6 | |
MFCD00130890 | |
Dunkelrote bis rotbraune Lösung bei 10 mg mit 1 ml Wasser | |
CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C | |
892.94 | |
∼12,000 | |
Pulver |
C40H48FeN6O6S4 | |
Cytochrom c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropylsulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl-Propansäure; Eisen 2+ | |
UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L | |
3-[8,13-bis[1-[2 -amino-3-(methylamino)-3-oxopropyl]sulfanylethyl]-18-(2-carboxyethyl)-3,7,12,17-tetramethylporphyrin-21,24-diid-2-yl]Propansäure; Eisen(2+) | |
16057918 | |
≥ 90 % |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : −20 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cytochrom C, MP Biomedicals™