missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Cytochrom C, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11443430

Cytochrom C, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11443430 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
250 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11443430

Marke: MP Biomedicals 02101467.2

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gilt als universeller Atemkatalysator und bildet eine essentielle Elektronenbrücke zwischen den respiratorischen Substraten und Sauerstoff. Bei Cytochrom C von MP Biomedicals handelt es sich um ein elektronentragendes mitochondriales Protein, das eine entscheidende Rolle bei zellulären Oxidationen spielt

Der Übergang von Cytochrom C zwischen dem zwei- und dreiwertigen Eisenzustand innerhalb der Zelle macht es zu einem effizienten biologischen Elektronentransportmedium.

  • Wurde als wichtiger Vermittler in apoptotischen Signalwegen identifiziert. Die Freisetzung von mitochondrialem Cytochrom C in das Zytoplasma stimuliert die Apoptose und dient häufig als Indikator für den apoptotischen Prozess in der Zelle.
  • Untersuchungen zur Wirkung von Paris Saponin I (PS I) auf das Wachstum humaner gastrischer Karzinomzellen (SGC7901-Zellen) zeigten erhöhtes zytoplasmatisches Zytochrom C. Ergebnisse sind eine Hemmung der Proliferation in SGC7901-Zellen durch Induzierung mitochondrien-abhängiger Apoptose durch Cytochrom C.
  • Spezifische Stellen und der Oxidationsgrad in Cytochrom C des Pferdes, behandelt mit H2O2 und UV wurden charakterisiert. Es wurde vorgeschlagen, dass der Zustand solcher Stellen als Biomarker für die oxidative Umgebung in einer Zelle herangezogen werden könnte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9007-43-6
Summenformel C40H48FeN6O6S4
Molekulargewicht (g/mol) 892.94
MDL-Nummer MFCD00130890
InChI-Schlüssel UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L
Synonym Cytochrom c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropylsulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl-Propansäure; Eisen 2+
PubChem CID 16057918
SMILES CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C

Spezifikation

Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Dunkelrote bis rotbraune Lösung bei 10 mg mit 1 ml Wasser
IUPAC-Name 3-[8,13-bis[1-[2 -amino-3-(methylamino)-3-oxopropyl]sulfanylethyl]-18-(2-carboxyethyl)-3,7,12,17-tetramethylporphyrin-21,24-diid-2-yl]Propansäure; Eisen(2+)
Formelmasse ∼12,000
Reinheit (%) ≥ 90 %
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cytochrom C, MP Biomedicals™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt