Learn More
Cytochrom C, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11433430
Cytochrom C, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11433430 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Artikelnummer. 11433430
Marke: MP Biomedicals 02101467.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gilt als universeller Atemkatalysator und bildet eine essentielle Elektronenbrücke zwischen den respiratorischen Substraten und Sauerstoff. Bei Cytochrom C von MP Biomedicals handelt es sich um ein elektronentragendes mitochondriales Protein, das eine entscheidende Rolle bei zellulären Oxidationen spielt
Der Übergang von Cytochrom C zwischen dem zwei- und dreiwertigen Eisenzustand innerhalb der Zelle macht es zu einem effizienten biologischen Elektronentransportmedium.
  • Wurde als wichtiger Vermittler in apoptotischen Signalwegen identifiziert. Die Freisetzung von mitochondrialem Cytochrom C in das Zytoplasma stimuliert die Apoptose und dient häufig als Indikator für den apoptotischen Prozess in der Zelle.
  • Untersuchungen zur Wirkung von Paris Saponin I (PS I) auf das Wachstum humaner gastrischer Karzinomzellen (SGC7901-Zellen) zeigten erhöhtes zytoplasmatisches Zytochrom C. Ergebnisse sind eine Hemmung der Proliferation in SGC7901-Zellen durch Induzierung mitochondrien-abhängiger Apoptose durch Cytochrom C.
  • Spezifische Stellen und der Oxidationsgrad in Cytochrom C des Pferdes, behandelt mit H2O2 und UV wurden charakterisiert. Es wurde vorgeschlagen, dass der Zustand solcher Stellen als Biomarker für die oxidative Umgebung in einer Zelle herangezogen werden könnte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9007-43-6
Summenformel C40H48FeN6O6S4
Molekulargewicht (g/mol) 892.94
MDL-Nummer MFCD00130890
InChI-Schlüssel UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L
Synonym Cytochrom c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropylsulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl-Propansäure; Eisen 2+
PubChem CID 16057918
SMILES CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C
Spezifikation
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Dunkelrote bis rotbraune Lösung bei 10 mg mit 1 ml Wasser
IUPAC-Name 3-[8,13-bis[1-[2 -amino-3-(methylamino)-3-oxopropyl]sulfanylethyl]-18-(2-carboxyethyl)-3,7,12,17-tetramethylporphyrin-21,24-diid-2-yl]Propansäure; Eisen(2+)
Formelmasse ∼12,000
Reinheit (%) ≥ 90 %
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytochrom C, MP Biomedicals™ >