Learn More
Sartorius™ Zylindrische Gewichte
Lieferung in hochwertigen Kunststoffgehäusen, die zur Verwendung in Reinräumen geeignet sind.
Marke:  Sartorius™ YCW3228-02
175.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15681057
  • 180.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Toleranzen entsprechen OIML R111-1
  • Nicht magnetisierbar
  • Polierte Oberfläche
  • Aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 7,950 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zylindrisches Gewicht
E2
Kunststoff
7,950 kg/m³
DAkkS-Kalibrierzertifikat
Edelstahl
2 g
Name des Produkts
Sartorius™ Zylindrische Gewichte > 2 g; Klasse E2