Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2
Artikelnummer. 15555039 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
2 g
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15555039
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 2 g
Masse 2 g
Form Zylindrisch