Learn More
Cyclohexanon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.50 € - 82.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-94-1 |
---|---|
Summenformel | C6H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.145 |
MDL-Nummer | MFCD00001625 |
InChI-Schlüssel | JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon |
PubChem CID | 7967 |
ChEBI | CHEBI:17854 |
IUPAC-Name | Cyclohexanon |
SMILES | C1CCC(=O)CC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11467477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15607.AP |
500 mL |
34.50 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11477477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15607.0F |
2500 mL |
82.10 €
2500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenCyclohexanon wird für die Herstellung synthetischer Polymere wie Nylon 6,6 und Nylon 6 verwendet. Fungiert als Lösungsmittel in der organischen Synthese. Seine Derivate kommen für die Synthese von Farbstoffen, Gummichemikalien, Weichmachern und Pharmazeutika zum Einsatz. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von Cyclohexanonsoxim beteiligt, das sich in Gegenwart von Schwefelsäure-Katalysator umlagert und so Caprolactam bildet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Aceton und Alkohol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Rotmetallen, Blei, Aminen, Schwefelsäure, Salpetersäure, starken Säuren, aliphatischen Aminen, Gummi, Harzen und Alkalien.
Chemische Identifikatoren
108-94-1 | |
98.145 | |
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N | |
7967 | |
Cyclohexanon |
C6H10O | |
MFCD00001625 | |
ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon | |
CHEBI:17854 | |
C1CCC(=O)CC1 |
Spezifikation
Cyclohexanone | |
108-94-1 | |
154°C to 156°C | |
Flüssig | |
≥99% | |
MFCD00001625 | |
385735 | |
ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon | |
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexanon | |
7967 | |
98.15 |
°C to 26°C | |
0.9478 | |
47°C (116°F) | |
1.4507 | |
C6H10O | |
UN1915 | |
14,2726 | |
Miscible with diethyl ether,acetone and alcohol. Slightly miscible with water. | |
C1CCC(=O)CC1 | |
98.145 | |
CHEBI:17854 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H226-H332
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:CYCLOHEXANON
missing translation for 'einecsNumber' : 203-631-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GW1050000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only