Learn More
Cyclohexanon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477477
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Cyclohexanon wird für die Herstellung synthetischer Polymere wie Nylon 6,6 und Nylon 6 verwendet. Fungiert als Lösungsmittel in der organischen Synthese. Seine Derivate kommen für die Synthese von Farbstoffen, Gummichemikalien, Weichmachern und Pharmazeutika zum Einsatz. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von Cyclohexanonsoxim beteiligt, das sich in Gegenwart von Schwefelsäure-Katalysator umlagert und so Caprolactam bildet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Aceton und Alkohol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Rotmetallen, Blei, Aminen, Schwefelsäure, Salpetersäure, starken Säuren, aliphatischen Aminen, Gummi, Harzen und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-94-1
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00001625
InChI-Schlüssel JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC-Name Cyclohexanon
SMILES C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone
Schmelzpunkt °C to 26°C
Dichte 0.9478
Siedepunkt 154°C to 156°C
Menge 2500 mL
Flammpunkt 47°C (116°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4507
Prozentgehaltsbereich ≥99%
UN-Nummer UN1915
Beilstein 385735
Merck Index 14,2726
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,acetone and alcohol. Slightly miscible with water.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexanone