Learn More
Cyclohexan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical C/8920/21
76.72 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010100
  • 187.20 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
110-82-7
5 L
104mbar at 20°C
2.9
3814
81°C
84.15g/mol
Metallkanister
Farblos
0.94 mPaS at 20°C
C6H12
6.5°C
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    1
    Stunden
    6
    Minuten
    56
    Sekunden
    2
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    6
    Minuten
    56
    Sekunden
    2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical > 5 l, Metalldose