Learn More
Cyclohexan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10477440 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 10477440
Marke: Fisher Chemical C/8920/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
CAS 110-82-7
Dampfdruck 104mbar at 20°C
Viskosität 0.94 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2.9
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C6H12
MDL-Nummer MFCD00003814
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 6.5°C
Siedepunkt 81°C
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
PubChem CID 8078
Menge 2.5 L
ChEBI CHEBI:29005
Formelmasse 84.15g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexane