Learn More
Cyclobutancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11461808
Cyclobutancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461808
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11461808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14480.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cyclobutanecarboxylic acid is used in water treatment, row materials for sodium fluosilicate potassium fluosilicateammonium fluosilicatecopper fluosilicatebarium fluosilicate and other fluosilicates and silicic tetrafluoride. It is also used in refining lead of electrolysis, as mordant and in the treatment of metal surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclobutancarbonsäure wird in der Wasseraufbereitung, im Rohmaterial für Natriumfluorsilicat, Kaliumfluorsilicat, Ammoniumfluorsilicat, Kupferfluorsilicat, Bariumfluorsilicat und andere Fluorsilikate sowie für Siliciumtetrafluorid verwendet. Es wird auch in der Blechbehandlung, Holzwirtschaft, antiseptisches Desinfektionsmittel (1-2 % der Lösung) in der Bier- und Brauindustrie, der Bleiveredlung durch Elektrolyse, als Beizmittel und bei der Behandlung von Metalloberflächen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3721-95-7
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00001323
InChI-Schlüssel TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 19494
IUPAC-Name Cyclobutancarbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutanecarboxylic acid
Schmelzpunkt -20°C
Siedepunkt 194°C to 195°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Geruch Stench
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1816777
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10198315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14,A14480
Chargennummer10200214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14,A14480
Chargennummer10239950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2022 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14
Chargennummer10237983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14
Chargennummer10169981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14480.22,A14480.06,A14480.14
Name des Produkts
Cyclobutancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >