Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4607065
185.42 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12905793
  • 196.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10145TM*
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
5 Impfösen/Packung
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer188134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2024 Catalog NumberR4607065
Chargennummer122737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog NumberR4607065
Chargennummer578021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberR4607065
Chargennummer743775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2024 Catalog NumberR4607065
Chargennummer691231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberR4607065
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    1
    Stunden
    22
    Minuten
    32
    Sekunden
    41
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™ > Pseudomonas aeruginosa; ATCC:10145
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.