Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ L/S Modulare Präzisionspumpsysteme
Diese modularen Antriebe wurden für begrenzte oder ungünstige Platzverhältnisse entwickelt und gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Modulare Präzisionspumpensysteme sind umschaltbar und eignen sich optimal für Dosieranwendungen.
Marke:  Masterflex™ 77913-70
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13437099
  • 3495.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, Drehzahlanzeige und eine ±0.25 %-Drehzahlregelung zur genauen Durchflussregelung
  • Dreistellige LED-Anzeige zur Anzeige der Motordrehzahl
  • Folientastatur zur einfachen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Umkehrmotor zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
  • Getrennte Drehzahl- und Leistungsregelung (Ein/Aus); Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe
  • ±0.25 % Drehzahlregelung
  • Zum genauen und wiederholbaren Messen und Übertragen von Flüssigkeiten
  • Fernsteuerung über einen weiblichen DB9-Anschluss auf der Rückseite des Antriebs
  • Drehzahlsteuereingang mit 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V; Pumpenrichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Start/Stopp über einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Spritzwassergeschütztes Reglergehäuse aus ABS-Kunststoff mit Schutzart IP33
  • Motorgehäuse aus mit Epoxidharz beschichtetem Stahl, Schutzart IP33
  • Ein Kabel mit 6 ft. Länge (1.8 m) verbindet Antrieb und Steuereinheit; verlängerbar mit einem optionalen Verlängerungskabel (07557-51) mit 15 ft. Länge (4.6 m)
Spezifikation
Spezifikation
1
LED
17 bis 1700 ml/min
ABS (Koffer), Stahl
Beidseitig anschlagbar
13.33 Zoll
4.38 Zoll
4.5 Zoll
90/260 VAC
50/60 Hz
Variable Drehzahl
IP33
6 bis 600 U/min
Masterflex L/S Modularer Präzisionspumpe mit Easy-Load II Pumpenkopf
L/S Easy-Load II Pumpenkopf 77200-62
33.86 cm
11.13 cm
11.43 cm
2.2 A bei 115 V, 1.1 A bei 230 V
Name des Produkts
Masterflex™ MasterFlex™ L/S Modulare Präzisionspumpsysteme > L/S Easy-Load II Pumpenkopf