Learn More
CUDC-101, MedChemExpress
MedChemExpress CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
76.95 € - 689.85 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CUDC-101 |
---|---|
CAS | 1012054-59-9 |
Farbe | White |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Summenformel | C24H26N4O4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16483718
![]() |
Medchem Express
HY-10223 |
10 mg |
137.70 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16466457
![]() |
Medchem Express
HY-10223 |
5 mg |
76.95 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16440107
![]() |
Medchem Express
HY-10223 |
50 mg |
383.40 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16414796
![]() |
Medchem Express
HY-10223 |
100 mg |
689.85 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.Spezifikation
CUDC-101 | |
White | |
C24H26N4O4 | |
C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OCCCCCCC(NO)=O)=C1 | |
434.49 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
1012054-59-9 | |
Research | |
DMSO : 25 mg/mL (57.54 mM; Need ultrasonic) | |
434.49 | |
97.0% | |
Solid |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.