Learn More
CUDC-101, MedChemExpress
MedChemExpress CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
Marke: Medchem Express HY-10223
Beschreibung
CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.Spezifikation
CUDC-101 | |
White | |
C24H26N4O4 | |
DMSO : 25 mg/mL (57.54 mM; Need ultrasonic) | |
434.49 | |
97.0% | |
Solid |
1012054-59-9 | |
Research | |
100 mg | |
C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OCCCCCCC(NO)=O)=C1 | |
434.49 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only