Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7161212 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
14,2 kg
2200 g
4200 g
4200 g, 32.200 g
6200 g
Enthält:
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99-Software
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16413485
Marke: Sartorius MCA2202S2S000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8,2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Anschlusstyp 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Fassungsvermögen 2200 g
Displaytyp 7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format
Lesbarkeit 0,01 g
Enthält Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll
Ausgleichen Automation motorisiert
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Messzeit 1 s
Modell Ohne Windschutz
Stabilisierungszeit 0,8 s
Temperaturbereich (metrisch) 0°C bis +40°C
Typ Präzisionswaage (2 Positionen)
Gewährleistung 10 Jahre
Länge (metrisch) 425 mm
Breite (metrisch) 425 mm
Höhe (metrisch) 95 mm
Gewicht (metrisch) 5,4 kg
Elektrische Anforderungen 120/240 V
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz (±5 %)
Legal for Trade Class II