Learn More
Sartorius Cubis™ II Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II can be individually configured from different components. The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a range of accessories allows the individual adaptation to all weighing tasks.
Marke:  Sartorius MCA225S-I-3-MTS
24540.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30052881
  • 25155.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
  • Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
220 g
0.01 mg
Balance
Farb-Touchscreen
MCA with Draft Shield D
Class I
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Balance > Capacity: 220 g; Readability: 0.01 mg; Model: MCA with Draft Shield D