Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Der Rotationsverdampfer R-300 erfüllt die höchsten Ansprüche hinsichtlich Bedienkomfort und Vielseitigkeit.
Marke:  BUCHI 11R300211V121
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15571130
  • 7720.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die zentrale Schnittstelle regelt jede Komponente
  • Modulare Bauweise
  • Vielseitig
Spezifikation
Spezifikation
5000 mL
Sicherheitsbeschichtung (P+G)
Umgebungstemperatur 220 °C
180 U/min
Heizbad B-301 (20 bis 95 °C) Wasser, max. Kolbengröße: 1 L
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI Rotavapor R-300 > Rotavapor, Heizbad B-301 (20 bis 95 °C) Wasser, max. Kolbengröße: 1 l, Schutzbeschichtung: Sicherheitsbeschichtung (P+G)