Learn More
Sartorius Cubis™ II Balance
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200074108 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
60, 120 g
Modell:
MCA mit Windschutz D
MCA mit Windschutz U
MCA mit Windschutz I
Lesbarkeit:
0,005 mg
0,01 mg
0,01 mg, 0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30052882
Marke: Sartorius MCA125PIMTS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Cubis™ II can be individually configured from different components. The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a range of accessories allows the individual adaptation to all weighing tasks.
  • Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
  • Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 60, 120 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,01 mg, 0,1 mg
Modell MCA mit Windschutz I
Typ Balance
Legal for Trade Class I