Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC Sicherheitsschrank mit zwei Türen, gelb
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TRGS 510
Farbe Gelb
Abmessungen (T x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 996 x 1835 mm
Material Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Tragkraft Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tragkraft Preis Menge & Verfügbarkeit  
15546875
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Asecos™
3049504030516
4 Ausziehböden mit je 30 kg/33 l, maximale Beladung 600 kg
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15896024
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Asecos™
3049504030508
3 Einlegeböden: Je 100 kg, Einsatz: 60 kg, Wanne: 33 l, maximale Beladung: 600 kg
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
  • Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Gemäß TRGS 510
  • Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren
  • Modernes, zweifarbiges Design
  • Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Die verfügbare Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen für den Boden
  • Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
Spezifikation
TRGS 510
520 x 1055 x 1950 mm
Stahl
Flügel
2
Gelb
493 x 996 x 1835 mm
Sicherheitsschrank
Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen
Pulverbeschichtet
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ CS-CLASSIC Sicherheitsschrank mit zwei Türen, gelb