Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC Sicherheitsschrank mit zwei Türen, gelb
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: Asecos™ 3049504030516
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
- Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
- Doppelwandige Türkonstruktion
- Gemäß TRGS 510
- Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren
- Modernes, zweifarbiges Design
- Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
- In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
- Die verfügbare Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen für den Boden
- Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
- Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
TRGS 510 | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Flügel | |
4 Ausziehböden mit je 30 kg/33 l, maximale Beladung 600 kg | |
Pulverbeschichtet | |
Gelb | |
Sicherheitsschrank |
4 Ausziehböden mit 30 kg/33 l, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit PP-Wanne | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen | |
2 | |
140,5 kg | |
Stahl |