Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX70 Probenspannfutter
Wählen Sie zwischen mehreren verfügbaren Farben für Epredia™; CryoStar™ Probenhaltern.
Marke:  Epredia™ 715880
31.56 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24246" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12697576
  • 42.75 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie zwischen mehreren verfügbaren Farben für Thermo Scientific™ CryoStar™ NX70 Probenhalter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proben-ID
Kryostat
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.
    Aktionscode: 24246
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    Sparen bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ CryoStar™ NX70 Probenspannfutter > 30 mm-Probenhalter; grün