Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX70 Probenspannfutter
Wählen Sie zwischen mehreren verfügbaren Farben für Epredia™; CryoStar™ Probenhaltern.
Marke: Epredia™ 715890
38.79 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24246" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie zwischen mehreren verfügbaren Farben für Thermo Scientific™ CryoStar™ NX70 Probenhalter.
Spezifikation
Proben-ID | |
Kryostat |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Life Sciences Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.Aktionscode: 24246Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ CryoStar™ NX70 Probenspannfutter > 30 mm-Probenhalter; blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur