Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ mit OPC UA, Universal
BIOPHARMA
Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung (OPC) wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Schutz und Datenrückverfolgbarkeit für die Erfordernisse Ihrer Probenvorbereitung und GMP-Produktion entwickelt.
Marke:  Thermo Scientific™ TSCM17SV
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17525865
  • 39496.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Universalgerät ohne Drucker, 0,6 cu. ft. (17 l)
-180 °C bis +50 °C
Pulverbeschichteter Stahl
Touchscreen-Benutzeroberfläche
Frontlader
13 x 7 x 12 in. (33 x 17,8 x 30,5 cm)
Ja
Kompatibel mit Thermo Fisher Connect
CEE 7/7
< 380
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung
Edelstahl
CE
Die Garantie ist regionsabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter vor Ort
24,3 x 37,3 x 21,7 in. (61 x 94,7 x 55,1 cm)
USB und OPC UA (Ethernet)
Unterstützte PC-Schnittstellensoftware
12 A
220 bis 230 V, 50/60 Hz
154 lb.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CryoMed™ mit OPC UA, Universal >