Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ mit OPC UA, Universal
Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung (OPC) wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Schutz und Datenrückverfolgbarkeit für die Erfordernisse Ihrer Probenvorbereitung und GMP-Produktion entwickelt.
39496.50 € - 44622.00 €
Spezifikation
Temperaturbereich | -180 °C bis +50 °C |
---|---|
Schrankmaterial | Edelstahl |
Probenaufgabe | Frontlader |
Datenausgabe | USB und OPC UA (Ethernet) |
Integrierter Data-Logger | Ja |
Produktcode | Marke | dimCapacityMetric | Typ | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimCapacityMetric | Typ | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17445173
![]() |
Thermo Scientific™
TSCM34FV |
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | 220 bis 230 V, 50/60 Hz |
42712.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17535865
![]() |
Thermo Scientific™
TSCM34SV |
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | 220 bis 230 V, 50/60 Hz |
41506.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17545865
![]() |
Thermo Scientific™
TSCM48FV |
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | 220 bis 230 V, 50/60 Hz |
44622.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17555865
![]() |
Thermo Scientific™
TSCM48SV |
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | 220 bis 230 V, 50/60 Hz |
43315.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17515865
![]() |
Thermo Scientific™
TSCM17FV |
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | 220 bis 230 V, 50/60 Hz |
40702.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17525865
![]() |
Thermo Scientific™
TSCM17SV |
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | 220 bis 230 V, 50/60 Hz |
39496.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für Kunden in der Zell- und Gentherapie sowie in der Impfstoffproduktion bietet das CryoMed mit OPC UA präzise, wiederholbare Gefrierergebnisse, die Proben vor intrazellulärem Einfrieren schützen.Das CryoMed verfügt über OPC UA-Funktionen für die serielle Kommunikation (Ethernet), ist werkseitig standardmäßig zertifiziert, bietet eine verbesserte Datenrückverfolgbarkeit über eine Touchscreen-Benutzeroberfläche sowie anpassbare Gefrierprofile und unterstützt gleichzeitig Anforderungen aus 21 CFR Teil 11 und GMP.
Anwenderfreundlicher Betrieb mit verbesserter Datenrückverfolgbarkeit
_X000D_- _X000D_
- Das intuitive Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Einrichtung, Bedienung und Prüfung des Gefriervorgangs _X000D_
- OPC UA (Ethernet) serielles Kommunikationsprotokoll _X000D_
- Werkseitig ausgestellte Zertifikate _X000D_
- Sechs voreingestellte Einfrierprofile – zusätzlich können bis zu 14 anwenderspezifische Profile programmiert und gespeichert werden _X000D_
- Die integrierte Touchscreen-Anwenderoberfläche protokolliert Nutzung und Ereignisse zur Einhaltung der Erfordernisse von 21 CFR Teil 11 _X000D_
- Der USB-Datenexport von Durchlaufprotokollen im PDF-Format entspricht 21 CFR Teil 11 _X000D_
- Anwendersicherheit:3 Ebenen für den Anwenderzugriff _X000D_
- Die Funktion “Letzter Durchlauf” ermöglicht die erneute Ausführung desselben Profils per Knopfdruck _X000D_
- Die PC-Schnittstellensoftware ermöglicht Fernbedienungsfunktionen, Durchlaufprüfung und die Erstellung anwenderdefinierter Profile _X000D_
Echtzeitüberwachung zum Probenschutz
_X000D_- _X000D_
- Kammer- und Probentemperaturen werden von Thermoelementen des Typs T überwacht, wodurch Verzögerungen vermieden werden und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit gewährleistet wird _X000D_
- Standardalarme, die den Anwender auf Fehler bei Thermoelementen, Fehlfunktionen der Heizung, Höchst- und Mindesttemperaturgrenzen, Temperaturüberwachung, Stromausfälle und Abschluss des Durchlaufs hinweisen _X000D_
- Fernalarmkontakte _X000D_
- Optionaler Thermodrucker _X000D_
Zuverlässige Temperaturleistung bei hohem Durchsatz
_X000D_- _X000D_
- Die beiden Magnetventile regeln das LN2-Einspritzvolumen für präzise Temperaturregelung und beschleunigtes Einfrieren _X000D_
- Die Anzeige für vorbeugende Wartung und Austausch des LN2-Magnetventils verringert Ausfallzeiten _X000D_
- Steuerung und Gleichförmigkeit der Temperatur durch ein Luftbehandlungssystem und ein Flüssigstickstoff-Injektionsringsystem _X000D_
- Kompatibel mit VHP-Reinigungsverfahren _X000D_
- Umweltfreundlicher Isolierschaum _X000D_
- Edelstahl Typ 304, Außenfläche pulverbeschichtet _X000D_
Die Garantie ist regionenabhängig.Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Spezifikation
-180 °C bis +50 °C | |
Frontlader | |
Ja | |
Kompatibel mit Thermo Fisher Connect |
Edelstahl | |
USB und OPC UA (Ethernet) | |
Unterstützte PC-Schnittstellensoftware |