Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ mit OPC UA, Universal
Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung (OPC) wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Schutz und Datenrückverfolgbarkeit für die Erfordernisse Ihrer Probenvorbereitung und GMP-Produktion entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ TSCM17FV
Beschreibung
Für Kunden in der Zell- und Gentherapie sowie in der Impfstoffproduktion bietet das CryoMed mit OPC UA präzise, wiederholbare Gefrierergebnisse, die Proben vor intrazellulärem Einfrieren schützen.Das CryoMed verfügt über OPC UA-Funktionen für die serielle Kommunikation (Ethernet), ist werkseitig standardmäßig zertifiziert, bietet eine verbesserte Datenrückverfolgbarkeit über eine Touchscreen-Benutzeroberfläche sowie anpassbare Gefrierprofile und unterstützt gleichzeitig Anforderungen aus 21 CFR Teil 11 und GMP.
Anwenderfreundlicher Betrieb mit verbesserter Datenrückverfolgbarkeit
_X000D_- _X000D_
- Das intuitive Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Einrichtung, Bedienung und Prüfung des Gefriervorgangs _X000D_
- OPC UA (Ethernet) serielles Kommunikationsprotokoll _X000D_
- Werkseitig ausgestellte Zertifikate _X000D_
- Sechs voreingestellte Einfrierprofile – zusätzlich können bis zu 14 anwenderspezifische Profile programmiert und gespeichert werden _X000D_
- Die integrierte Touchscreen-Anwenderoberfläche protokolliert Nutzung und Ereignisse zur Einhaltung der Erfordernisse von 21 CFR Teil 11 _X000D_
- Der USB-Datenexport von Durchlaufprotokollen im PDF-Format entspricht 21 CFR Teil 11 _X000D_
- Anwendersicherheit:3 Ebenen für den Anwenderzugriff _X000D_
- Die Funktion “Letzter Durchlauf” ermöglicht die erneute Ausführung desselben Profils per Knopfdruck _X000D_
- Die PC-Schnittstellensoftware ermöglicht Fernbedienungsfunktionen, Durchlaufprüfung und die Erstellung anwenderdefinierter Profile _X000D_
Echtzeitüberwachung zum Probenschutz
_X000D_- _X000D_
- Kammer- und Probentemperaturen werden von Thermoelementen des Typs T überwacht, wodurch Verzögerungen vermieden werden und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit gewährleistet wird _X000D_
- Standardalarme, die den Anwender auf Fehler bei Thermoelementen, Fehlfunktionen der Heizung, Höchst- und Mindesttemperaturgrenzen, Temperaturüberwachung, Stromausfälle und Abschluss des Durchlaufs hinweisen _X000D_
- Fernalarmkontakte _X000D_
- Optionaler Thermodrucker _X000D_
Zuverlässige Temperaturleistung bei hohem Durchsatz
_X000D_- _X000D_
- Die beiden Magnetventile regeln das LN2-Einspritzvolumen für präzise Temperaturregelung und beschleunigtes Einfrieren _X000D_
- Die Anzeige für vorbeugende Wartung und Austausch des LN2-Magnetventils verringert Ausfallzeiten _X000D_
- Steuerung und Gleichförmigkeit der Temperatur durch ein Luftbehandlungssystem und ein Flüssigstickstoff-Injektionsringsystem _X000D_
- Kompatibel mit VHP-Reinigungsverfahren _X000D_
- Umweltfreundlicher Isolierschaum _X000D_
- Edelstahl Typ 304, Außenfläche pulverbeschichtet _X000D_
Die Garantie ist regionenabhängig.Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Spezifikation
Universalgerät mit Drucker, 0,6 cu. ft. (17 l) | |
-180 °C bis +50 °C | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Touchscreen-Benutzeroberfläche | |
Frontlader | |
13 x 7 x 12 in. (33 x 17,8 x 30,5 cm) | |
Ja | |
Kompatibel mit Thermo Fisher Connect | |
CEE 7/7 | |
< 380 |
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | |
Edelstahl | |
CE | |
Die Garantie ist regionsabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter vor Ort. | |
24,3 x 37,3 x 21,7 in. (61 x 94,7 x 55,1 cm) | |
USB und OPC UA (Ethernet) | |
Unterstützte PC-Schnittstellensoftware | |
12 A | |
220 bis 230 V, 50/60 Hz | |
154 lb. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31