Learn More
Thermo Scientific™ Cryofuge 8 und 16 Blutbankzentrifugen mit GreenCool-Technologie
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
Die Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 Blutbank-Zentrifugen wurden speziell für die Blutverarbeitung entwickelt. Sie verfügen über die GreenCool Technologie, ein Kühlsystem mit natürlichem Kältemittel (CO2) der nächsten Generation, das die Umweltbelastung verringert (GWP von 1). Diese fortschrittliche Technologie reduziert den Energieverbrauch, verbessert die allgemeine Kühlleistung und senkt die Betriebskosten. Cryofuge Zentrifugen bieten hohe Anwenderfreundlichkeit und Konformität mit globalen Standards. Eine verbesserte Ergonomie, ein geringeres Geräuschniveau und ein geringeres Gewicht tragen zu einer besseren Laborumgebung bei.
Die Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 Zentrifugen sind großvolumige Zentrifugen, die speziell für Anwendungen in der Blutbank und Blutverarbeitung entwickelt wurden. Diese innovativen Standgeräte verfügen über die GreenCool Technologie, bei der ein natürliches CO2-Kältemittel-Kühlsystem verwendet wird, das die kommenden F-Gas-Vorschriften der EU und der US-amerikanischen EPA erfüllt. Dieses Kältemittel weist ein Globales ERW-Potenzial (GWP) von 1 auf und sorgt gleichzeitig für einen ozonfreundlichen Betrieb, wodurch die Umweltauswirkungen des Zentrifugenbetriebs erheblich reduziert werden. Darüber hinaus bietet die GreenCool Technologie einen reduzierten Energieverbrauch, eine geringere Wärmeabgabe, kurze Abkühlzeiten und eine hervorragende Temperaturstabilität.
Die Zentrifugen sind in zwei Modellen erhältlich und bieten die Flexibilität, entweder Rotoren mit höherer Kapazität auszuwählen oder bestehenden Arbeitsabläufen anzupassen. Es gibt eine Auswahl von vier Thermo Scientific HAEMAFlex-Rotoren:
- Cryofuge 8: Fassungsvermögen von bis zu 6 x 550 ml und 8 x 550 ml Blutbeuteln. Maximale Geschwindigkeit/RZB: 5.000 U/min/ 7.295 x g
- Cryofuge 16: Fassungsvermögen von bis zu 12 x 550 ml und 16 x 550 ml Blutbeuteln. Maximale Geschwindigkeit/RZB: 4,700 U/min/ 7,187 x g
Beide Modelle werden fachgerecht in Deutschland in einer zertifizierten abfallfreien Fabrik hergestellt, die zu 100 % mit erneuerbarer Elektrizität versorgt wird.
Die Cryofugen-Serie bietet ein herausragendes Fassungsvermögen für die Verarbeitung großer Volumina und bietet gleichzeitig Anwenderfreundlichkeit und Konformität mit globalen Standards. Eine verbesserte Ergonomie, ein geringeres Geräuschniveau und ein geringeres Gewicht tragen zu einer besseren Laborumgebung bei. Die Zentrifugen sind mit verschiedenen Rotoren, Bechern, Auskleidungen, Adaptern, Verbrauchsmaterialien und Software kompatibel und bieten eine umfassende Lösung für eine effiziente und nachhaltige Blutverarbeitung in modernen Einrichtungen.
Thermo Scientific bietet:
- GreenCool Technologie: Das Kühlsystem mit natürlichem Kältemittel bietet bis zu 8 % Energieeinsparungen im Vergleich zum vorherigen Modell und senkt die Betriebskosten.
- Auto-Door Funktion: Öffnen und schließen Sie den Zentrifugendeckel ganz einfach automatisch per Knopfdruck.
- Auto-Lid Funktion: Sofortiges Öffnen und Schließen des Rotors mit Deckelaufbewahrung für verbesserten Anwenderkomfort
- ACE Funktion (Accumulated Centrifugal Effect Function): Passt automatisch die Laufzeit an, um Beschleunigungs- und Bremsschwankungen zu eliminieren, die anderenfalls eine unvollständige Trennung von Thrombozyten zur Folge haben könnten.
- Centri-Touch Touchscreen: Das helle, gut ablesbare und auch mit Handschuhen gut bedienbare Display bietet eine intuitive Steuerung und Datenvisualisierung und vereinfacht die Einrichtung des Laufs mit der Thermo Scientific Centri-Cross Funktion zur Umwandlung Ihrer vorhandenen Protokolle.
- Eco-Spin Technologie: Energieeinsparungen von bis zu 64 % bei Verwendung von Windkessel-Rotoren.
- Datenmanagement: Kompatibilität mit der Centri-Log Plus Datenmanagementsoftware für Konformität mit FDA 21 CFR Part 11.
- Konnektivität: Centri-Vue Anwendung für sofortige Fernüberwachung und -steuerung.
Globale Standards:
- UL-gelistet
- CE-Kennzeichen gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte
- FDA-gelistet in den USA
- RoHS-konform
- WEEE-konform
- IEC 61010-1
- IEC 61010-2-020
- IEC 61010-2-101
- IEC 61326-1 Klasse B
- IEC 61326-2-6
- IEC 62304
- IEC 62366.
- EN ISO 14971
- EN ISO 13485
Rechtlicher Hinweis: Bei den auf dieser Seite genannten Produkten handelt es sich um Medizinprodukte, die für klinische Zwecke vorgesehen sind. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass die Leistung der Produkte für die kundenspezifischen Verwendungszwecke oder Anwendungen geeignet ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 12 x 500- und 16 x 500-ml-Blutbeutel |
| Max. Geschwindigkeit | 4,700 rpm |
| Typ | Cryofuge 16 groß |
| Spannung | 380/400 V |
| Produktlinie | Cryofuge |
| Gekühlt | FCKW-frei |
| Max. RZB | 7.187 × g |