Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
GREENER_CHOICE
Eppendorf-Ultratiefkühlgeräte sind für ihre Energieeffizienz, Beständigkeit und zuverlässige, langfristige Probenkonservierung bekannt. Der CryoCube  bietet die Basis-Produkteigenschaften der Innova- und hocheffizienten Ultratiefkühlgeräte. Eine Polyurethanschaumisolierung (plus Vakuumisolierungsplatten beim CryoCube F740) ermöglicht eine hocheffiziente, stabile Kühlung bei bis zu -86°C.
Marke:  Eppendorf™ F740320041
17260.23 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25041" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15942381
  • 19136.24 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Konventionell geschäumt, effiziente Isolierung durch mit Vakuumdämmplatten verstärktes Gerätegehäuse und einer verstärkten Tür mit Polyurethan-Isolierung
  • Außentür mit Griff links oder rechts für optimale Raumausnutzung im Labor
  • Leicht ablesbares, bündig montiertes Bedienfeld auf Augenhöhe und Alarmfunktion
  • Die isolierten und versiegelten Innentüren minimieren Kälteverluste beim Zugriff auf die Proben
  • Ausgestattet mit drei oder fünf Fächern, die mit Gestellen von Eppendorf oder anderen bekannten Marken ausgestattet werden können
  • Jedes Regal verfügt über Lüftungsschlitze für eine schnelle Temperaturanpassung
  • Ultra-Tiefkühlgeräte eignen sich für die Lagerung und Konservierung aller Arten biologischer Materialien/Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Luftgekühlt
Rechter Griff
Vakuum, Polyurethanschaum
5 Einlegeböden mit rechtem Griff
5 Jahre
230 V, 50 Hz
740 l
3
5
CE
Gehäuse F740hi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ CryoCube™ F740 > Modell: F740hi