Learn More
Tuttnauer Luftkompressor
The Air Compressor introduces pressurized air into the chamber for rapid cooling of liquids for models with a fast cooling system. Not needed if air pressure source is available on site.
Marke:  Tuttnauer PUM059-0013
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17849538
  • 4500.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Introduces pressurized air into the chamber for rapid cooling of liquids for models with a fast cooling system.
  • Not needed if air pressure source is available on site.
Spezifikation
Spezifikation
Luftkompressor
60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Tuttnauer Luftkompressor > Air Compressor; Frequency: 60 Hz