Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific™ Kryoboxen.
Marke: Thermo Scientific™ 5026-0909
58.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen jedes Budgets mit Kryoboxen aus Kunststoff oder Karton, die für die Lagerung von Kryofläschchen und Röhrchen entwickelt wurden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von robusten Thermo Scientific™ CryoBox™ Arten aus Kunststoff mit Markierungen auf den Deckeln und aufgedruckten Positionsrastern oder wählen Sie wirtschaftliche Kartonkryoboxen für die Kurzzeitlagerung. Die Kunststoffboxen sind für unsere Nalgene™ und Nunc™ Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen der eigenen Marke optimiert.
- Strapazierfähige CryoBoxes™ vollständig aus Kunststoff für die Kurz- oder Langzeitlagerung
- Markierungen auf den Deckeln der CryoBoxes™ aus Kunststoff verhindern falsche Ausrichtung
- Kunststoffbehälter sind autoklavierbar für die Dekontamination und bei Temperaturen von –196°C bis +121°C verwendbar.
- Aufgedruckte Gittermarkierungen auf den Kunststoffdeckeln vereinfachen die Bestandsverwaltung
- Kostengünstige Spanplatten-/Karton-CryoBoxes™ für die Kurzzeitlagerung
- Spanplatten-/Karton-CryoBoxes haben Rastereinsätze und Belüftungsaussparungen im Boden für vollständiges Entleeren und optimale Luftzirkulation
- Erhältlich mit Rastereinsätzen für 25 bis zu 169 Röhrchen
Spezifikation
Polycarbonat, 133 x 133 x 52 mm | |
Polycarbonat | |
Kryobox | |
Nalgene | |
9 x 9 | |
5,25 in. | |
5,25 in. | |
2 in. | |
4 kg |
Weiß | |
Quadratisch | |
81 (1,2 und 2 mL-Fläschchen) | |
4/Packung, 24/Karton | |
5,25 x 5,25 x 2 in. (133 x 133 x 52 mm) | |
133 mm | |
133 mm | |
52 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7402786010 | Konformitätsbescheinigung | 07/12/2022 | 5026-0909 |
7403969010 | Konformitätsbescheinigung | 05/10/2022 | 5026-0909 |
7402099010 | Konformitätsbescheinigung | 20/09/2022 | 5026-0909 |
7394790010 | Konformitätsbescheinigung | 24/08/2022 | 5026-0909 |
7396818010 | Konformitätsbescheinigung | 10/08/2022 | 5026-0909 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.