Learn More
Thermo Scientific™ Kryoschürzen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Description
Schützen Sie Ihre Kleidung mit Thermo Scientific™ Kryoschürzen, erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.
- Klein: 36 in. (91.4 cm)
- Mittel: 42 in. (106.7cm)
- Groß: 48 in. (121.9cm)
Spécification
Spécification
Typ | Kryo-Schürze |
Größe | M |
Farbe | Blau |
Breite (angloamerikanisch) | 42 in. |
Breite (metrisch) | 106,7 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
DateigrößeVersion: 4.4 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kryoschürzen >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu