Learn More
Tempshield™ Cryo-Apron™ Artikelnummer.: 11823801
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tempshield™ Cryo-Apron™
Artikelnummer. 11823801
106 cm, 42 in.
Click to view available options
Länge (metrisch):
91,4 cm
106 cm
122 cm
Länge (angloamerikanisch):
36 in.
42 in.
48 in.
Artikelnummer. 11823801
Marke: Tempshield™ CA42
Menge Preis
1 423.00 € / 1 Stück
20 296.10 € / 1 Stück
5 380.70 € / 1 Stück
10 338.40 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz vor Spritzern und Kontaktkälte in kryogenen und ultra-kalten Umgebungen bis -196 °C
Zum Schutz gegen kryogene Dämpfe und Spritzer bis -160°C.
Längenverstellbare Bänder für Nacken und Taille, mit Schnellverschluss
Leicht und bequem
CE 0194 Cat.III EN342, EN340, EN388, EN511
Grösse: 920/610mm
Spezifikation
Typ Kryo-Schürze
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 42 in.
Länge (metrisch) 106 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tempshield™ Cryo-Apron™ >