Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Bördelrand, Klarglas
Glasfläschchen mit Bördelrand und Bördelverschluss zur Aufbewahrung von Stoffen. Durchsichtige N20-Fläschchen mit Bördelrand sind in verschiedenen Größen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 20 09 0343
63.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Glas li>Transparent
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Lagerung | |
Polypropylenbox | |
100 mL | |
94,5 mm | |
3. hydrolytische Klasse | |
Nein |
51.6 mm | |
118.8 ml | |
Klemme | |
6000 μl | |
Flachboden | |
100 | |
ND20 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
11Minuten
48Sekunden
54 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
12Minuten
11Sekunden
5 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
11Minuten
48Sekunden
54 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
60Stunden
11Minuten
48Sekunden
54Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%