Learn More
Epredia™ Deckglasfärbegestelle
In Epredia™ Deckglasfärbegestellen können 22 mm- oder 24 mm-Deckgläser sicher gehalten werden. In zwei Größen erhältlich.
282.00 € - 380.00 €
Spezifikation
Produkttyp Deckglasfärbegestell
Aufnahmevermögen 5
Material Edelstahl
Länge (metrisch) Objektträger 22 oder 24 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12627706
Unterlagen ansehen
Epredia™
114
Gestell für fünf Deckgläser 30
380.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12617706
Unterlagen ansehen
Epredia™
116
Gestell für 30 Deckgläser 5
282.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Thermo Scientific™ Deckglasfärbegestellen können 22 mm- oder 24 mm-Deckgläser sicher gehalten werden. Erhältlich für 5 oder 30 Deckgläser.
Merkmale:
  • Hergestellt aus geschweißtem Edelstahl
Gestell für 5 Deckgläser:
  • Passt in vertikalen Färbebehälter oder Glasbecher
Gestell für 30 Deckgläser:
  • Mit abnehmbarem Federgriff
  • Abmessungen: 10,2 x 2,8 x 3,0 cm (4 x 11 x 1,2″)
Spezifikation
Spezifikation
Deckglasfärbegestell
5
Edelstahl
22 oder 24 mm