Learn More
Epredia™ Deckglasfärbegestelle
In Epredia™ Deckglasfärbegestellen können 22 mm- oder 24 mm-Deckgläser sicher gehalten werden. In zwei Größen erhältlich.
Marke: Epredia™ 114
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
In Thermo Scientific™ Deckglasfärbegestellen können 22 mm- oder 24 mm-Deckgläser sicher gehalten werden. Erhältlich für 5 oder 30 Deckgläser.
- Aus verschweißtem Edelstahl hergestellt
- Passt in vertikale Färbebecher oder Glasbecher
Gestell für 30 Deckgläser:
- Mit abnehmbarem Federgriff
- Abmessungen: 10,2 x 2,8 x 3,0 cm (4 x 11 x 1,2 Zoll.)
Spezifikation
Deckglasfärbegestell | |
5 | |
30 |
Gestell für fünf Deckgläser | |
Edelstahl | |
22 oder 24 mm |