Learn More
Epredia™ Deckglasfärbegestelle
In Epredia™ Deckglasfärbegestellen können 22 mm- oder 24 mm-Deckgläser sicher gehalten werden. In zwei Größen erhältlich.
Marke:  Epredia™ 116
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12617706
  • 282.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
In Thermo Scientific™ Deckglasfärbegestellen können 22 mm- oder 24 mm-Deckgläser sicher gehalten werden. Erhältlich für 5 oder 30 Deckgläser.
  • Aus verschweißtem Edelstahl hergestellt
Gestell für fünf Deckgläser:
  • Passt in vertikale Färbebecher oder Glasbecher
Gestell für 30 Deckgläser:
  • Mit abnehmbarem Federgriff
  • Abmessungen: 10,2 x 2,8 x 3,0 cm (4 x 11 x 1,2 Zoll.)
Spezifikation
Spezifikation
Deckglasfärbegestell
30 Objektträger
5
Gestell für 30 Deckgläser
Edelstahl
22 oder 24 mm