Learn More
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung
Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung sind Präzisionsmessinstrumente zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten.
Marke: Marienfeld Superior™ 0640231
Beschreibung
- Präzisionsmessinstrument zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten
- Hergestellt aus optischem Spezialglas
- Verfügen über 2 Zählnetze
- Mit 2 Hämacytometerdeckgläsern 20x26 mm
- Einzeln verpackt in transparenter Kunststoffschachtel, 10 Stück im Karton
Spezifikation
Zählkammer, helle Linie | |
Mit CE-Kennzeichnung (IVD) | |
Optisches Spezialglas | |
0,1 mm |
Buerker | |
0,0025 mm2 | |
1 | |
Zwei Deckgläser 20 x 26 mm und 2 Federklemmen |