missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Instruments Reax 2 Überkopf-Schüttler
Kompakt für kleine Volumina
Marke: Heidolph Instruments 541-21001-00
1080.84 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausgelegt für das gleichzeitige Mischen von bis zu 20 Gefäßen mit Durchmessern von 10 bis 18 mm
- Entspricht der Größe von klassischen Reagenzgläsern oder 15 ml Falcon™ Röhrchen
- Alternativ können Sie Ihr gesamtes Gestell in den Universaladapter einsetzen (Breite: 230 mm, Höhe min./max.: 45 mm/160 mm) des Überkopf-Schüttlers
- Die Konstruktion bietet einen massiven Metallrahmen und extreme Belastbarkeit sowie Zuverlässigkeit
- Garantierte Sicherheit bei unbeaufsichtigtem Dauerbetrieb

Spezifikation
Verstellbar | |
230 V | |
Universaladapter ermöglicht die Verwendung von verschiedenen Gefäßen mit Höhen von 50 bis 160 mm |
20 bis 100 U/min | |
Überkopfschüttler | |
20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph Instruments Reax 2 Überkopf-Schüttler > Reax 2 Überkopf-Schüttler; Geschwindigkeitsbereich: 20 bis 100 U/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur