Learn More
Fisherbrand™ Paddelmischer-Beutel
Fisherbrand Paddelmischer-Beutel für Paddelmischer.
Marke: Fisherbrand™ IPD4400-B400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile, 400 ml-Beutel
- Hochwertiges, reines LDPE
- Beständig gegen Risse und Aufbruch
- Passend für die meisten Paddelmischer
- Mit oder ohne Filter erhältlich
Spezifikation
400 mL | |
Lebensmittel und andere Proben | |
Paddelmischer | |
300 x 180 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Paddelmischer-Beutel > 400 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur