Learn More
Invitrogen™ CountBright™ Plus Ready Tubes
CountBright Plus Ready Tubes offer the same advantages as CountBright Plus Absolute Counting Beads, but in ready-to-use tubes. This not only improves the accuracy and repeatability of cell counting, but also allows for convenient room temperature storage for up to 12 months.
Marke:  Invitrogen™ C40000
250.67 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17876628
  • 376.00 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
CountBright Plus Ready Tubes offer the same advantages as CountBright Plus Absolute Counting Beads, but in ready-to-use tubes. This not only improves the accuracy and repeatability of cell counting, but also allows for convenient room temperature storage for up to 12 months. With a pre-calibrated quantity of CountBright Plus beads in each tube, any errors associated with handling and pipetting are eliminated. While ideal for use with Lyse/No-Wash and No-Lyse/No-Wash workflows, these tubes are versatile enough to be used in any flow cytometric assay where precise cell counts are necessary. Plus, with benchtop storage, CountBright Plus Ready Tubes are always at the ready when you are.
CountBright Plus Absolute Counting Beads
CountBright Plus Absolute Counting Beads are a calibrated suspension of ∼4 μm beads that encapsulate dyes that are excitable across a wide range of UV-IR wavelengths and brightly fluoresce in the emission range of 385-860 nm. In instances where a flow cytometer is not designed to provide absolute cell count, the use of absolute counting beads can help to determine the count. Absolute cell count is defined as the concentration of cells in the original sample.
• Beads are on-scale with most cell types, including human whole lysed blood, for ease of use
• >95% singlets for improved accuracy
• Excited by UV-IR lasers for an expanded emission range (385–860 nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Röhrchen
50 Tests
Raumtemperatur
CountBright™
4 μm
Lyophilisiert
50 tubes
Durchflusszytometrie
Bead für Zellzählung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2747444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberC40000
Chargennummer2725190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 Catalog NumberC40000
Name des Produkts
Invitrogen™ CountBright™ Plus Ready Tubes > 50 Tests