Learn More
Corning™ PCR-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-196052 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Volumen (metrisch):
0.2 ml
0.5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10298471
Marke: Corning™ 6530
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Konstruktion aus dünnwandigem Polypropylen gewährleistet eine gute Passform in Heizblöcken und damit eine optimale Wärmeübertragung. Corning™ PCR-Röhrchen halten Kräften bis 10,000 x g stand.
  • Chargengeprüft und zertifiziert RNase- und DNase-frei
  • Transparent
  • Nicht steril, autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Verschlussfarbe Durchsichtig
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0.5 ml
Menge 250 Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Heizblöcke für schnelle Wärmeübertragung
Form Konischer Boden
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 10.000 × g
Verschlusstyp Flach
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Tube
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen