Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme
Mit 0.143 cm2 Membranbereich für Zellwachstum und -migration. Das Corning™ HTS Transwell™ 96-Well Permeable Support System, ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 96-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 96 Einsätze als eine Einheit verarbeitet werden können.
Marke: Corning™ 3387
701.47 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
- Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
- Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
- Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
- Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports, verbesserter Grifffläche und Barcode
- Steril, einzeln verpackt
- Der Deckel minimiert die Verdunstung und schützt vor Kontaminationen
Spezifikation
Standard | |
TC-behandeltes Polycarbonat | |
5 μm | |
Polycarbonat | |
0,23 mL | |
Flacher Boden (F-Well) | |
8/Karton | |
4.26 mm |
0,143 cm2 | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
HTS Transwell™-96Permeabler Stützeinsatz, Empfängerplatte (96 Wells für Wachstums- oder Assay-Schritte) und 1 steriler Deckel | |
4 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen