Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme
Mit 0.143 cm2 Membranbereich für Zellwachstum und -migration. Das Corning™ HTS Transwell™ 96-Well Permeable Support System, ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 96-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 96 Einsätze als eine Einheit verarbeitet werden können.
192.00 € - 1840.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Kulturfläche | 0,143 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10175562
![]() ![]() |
Corning™
3391 |
0,4 μm | 5/Packung |
1840.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10625053
![]() ![]() |
Corning™
3381 |
0,4 μm | 1 |
387.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10399242
![]() ![]() |
Corning™
3392 |
1 μm | 5/Packung |
1836.07 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10043832
![]() ![]() |
Corning™
3380 |
1 μm | 1 |
392.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10271593
![]() ![]() |
Corning™
3385 |
3 μm | 1 |
199.68 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10077792
![]() ![]() |
Corning™
3386 |
3 μm | 4 |
796.64 €
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10797023
![]() ![]() |
Corning™
3387 |
5 μm | 4 |
766.00 €
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10555673
![]() ![]() |
Corning™
3388 |
5 μm | 2 |
192.00 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
- Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
- Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
- Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
- Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports, verbesserter Grifffläche und Barcode
- Steril, einzeln verpackt
- Der Deckel minimiert die Verdunstung und schützt vor Kontaminationen
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Steril | |
0.42 cm |
0,143 cm2 | |
Transparent | |
0,23 mL | |
Flacher Boden (F-Well) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme