Learn More
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datenprotokollierthermometer mit RTD-Sonde
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datenlogger mit RTD-Sonde füllt die unbekannten Fakten zwischen Zielen aus
Marke: Fisherbrand™ 61011-63
134.47 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bedeutende Informationen (Temperatur, Fahrtdauer, MIN/MAX, Akkustand und Alarme) werden jederzeit auf dem LCD-Display angezeigt
Einfache Anwendung mit nur einer Taste - Transportieren Sie Reagenzien, klinische Proben, Impfstoffe, Pharmazeutika und Lebensmittel sicher an jeden Ort
- Kompatibel mit TraceableGO oder TraceableLIVE Handy-Apps:
- Nach Beendigung des Wegs können Anwender die Daten exportieren
- Die App erkennt sofort, ob der Inhalt Bedingungen außerhalb der benutzerdefinierten Parameter aufweist
- Anzeigen, ob ein Alarm ausgelöst wurde
- Erstellen Sie einen sofortigen Datenbericht
- Das Gerät speichert bis zu 90 Alarmereignisse, zeichnet Messwerte standardmäßig einmal pro 5 Minuten auf oder der Anwender kann das Messintervall zwischen einer Minute und einmal alle 12 Stunden einstellen
- Protokolldauer ist227 Tage (7.5 Monate)
- TraceableGO™ Bluetooth-Geräte sind mit Alarmwerten vorprogrammiert
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger | |
64.000 Messwerte, 7,5 Tage, 5-Minuten-Intervall | |
TraceableLIVE | |
Bluetooth Datenprotokollier-Thermometer mit RTD-Sonde | |
1 | |
Bluetooth | |
±0.2°C | |
-130°F bis +212°F | |
8,9 x 2 x 5,1 cm | |
5.1 cm | |
8.9 cm | |
2 cm | |
0,17 kg |
Mehrzeiliger LCD | |
Hoch/niedrig | |
2 AAA | |
Akku, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung | |
ISO 17025, NIST | |
Temperaturüberwachung | |
0,1 ° | |
−90 bis 100 °C | |
2 in. | |
3,5 in. | |
0,8 Zoll | |
6 oz. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
0Stunden
12Minuten
41Sekunden
59 -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
0Stunden
12Minuten
41Sekunden
59
Abo-Option für einen cloudbasierten TraceableLIVE™ Dienst zum Hochladen von Daten in die Cloud.