Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit 0.143 cm2 Membranbereich für Zellwachstum und -migration. Das Corning™ HTS Transwell™ 96-Well Permeable Support System, ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 96-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 96 Einsätze als eine Einheit verarbeitet werden können.
Marke:  Corning™ 3391
1690.23 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10175562
  • 1840.00 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
  • Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
  • Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
  • Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports, verbesserter Grifffläche und Barcode
  • Steril, einzeln verpackt
  • Der Deckel minimiert die Verdunstung und schützt vor Kontaminationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0,143 cm2
8 x 12
Transparent
96
Steril
HTS Transwell™ Einheit (1 integriertes Tablett mit 96 Wells), Reservoirplatte (für Zellwachstumsschritte), Empfängerplatte (96 Wells für Wachstums- oder Assay-Schritte) und 2 sterile Deckel
5/Packung
0.42 cm
Mit Deckel
TC-behandeltes Polycarbonat
0,4 μm
Polycarbonat
0,23 mL
Flacher Boden (F-Well)
5/Karton
5/Karton
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10923034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/03/2025 Catalog Number3391
Chargennummer10423015 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number3391
Chargennummer10323017 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number3391
Chargennummer10823007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number3391
Chargennummer10323041 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number3391
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme > Polycarbonat; 0,4 μm; 5 St./Pckg.