Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit 0.143 cm2 Membranbereich für Zellwachstum und -migration. Das Corning™ HTS Transwell™ 96-Well Permeable Support System, ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 96-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 96 Einsätze als eine Einheit verarbeitet werden können.
Marke:  Corning™ 3380
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10043832
  • 392.03 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
  • Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
  • Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
  • Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports, verbesserter Grifffläche und Barcode
  • Steril, einzeln verpackt
  • Der Deckel minimiert die Verdunstung und schützt vor Kontaminationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
TC-behandeltes PET (Polyester)
1 μm
PET
0,23 mL
Flacher Boden (F-Well)
1/Karton
Jeweils
0,143 cm2
8 x 12
Durchsichtig
96
Steril
HTS Transwell™ Einheit (1 integriertes Tablett mit 96 Wells), Reservoirplatte (für Zellwachstumsschritte), Empfängerplatte (96 Wells für Wachstums- oder Assay-Schritte) und 2 sterile Deckel
1
4.26 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer04024014 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number3380
Chargennummer28523018 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/08/2024 Catalog Number3380
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ – 96-Well für permeable Supportsysteme > Polyester; Porengröße: 1.0um; Fassungsvermögen: 0.143cm2; Reservoir, Auffangplatte und zwei Deckel;1 Set/Packung (1 Set/Karton)