Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 Durchlässige Auflage mit Polyestermembran
Eine Reihe von 96-Wells mit Membraneinsätzen, verbunden durch ein starres, roboterfreundliches Tablett, mit dem alle 96 Einsätze als eine einzelne Einheit behandelt werden können.
Marke: Corning™
Beschreibung
- Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
- Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
- Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
- Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
- Alle Komponenten werden steril geliefert
Spezifikation
Standard | |
0,143 cm2 | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
8/Karton | |
4/Packung | |
0.42 cm |
Mit Deckel | |
Polyethylenterephthalat | |
8 μm | |
Polyester | |
0,23 mL | |
Flacher Boden (F-Well) | |
4/Packung | |
Durchsichtig |