Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 Durchlässige Auflage mit Polyestermembran
Eine Reihe von 96-Wells mit Membraneinsätzen, verbunden durch ein starres, roboterfreundliches Tablett, mit dem alle 96 Einsätze als eine einzelne Einheit behandelt werden können.
202.91 € - 807.04 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Kulturfläche | 0,143 cm2 |
Membran | Polyethylenterephthalat |
Array | 8 x 12 |
Porengröße | 8 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10424673
![]() ![]() |
Corning™
3374 |
2/Karton |
202.91 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10601224
![]() ![]() |
Corning™
3384 |
4/Packung |
807.04 €
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
- Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
- Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
- Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
- Alle Komponenten werden steril geliefert
Spezifikation
Standard | |
Polyethylenterephthalat | |
8 μm | |
Polyester | |
0,23 mL | |
Flacher Boden (F-Well) | |
0.42 cm |
0,143 cm2 | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Steril | |
Durchsichtig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 Durchlässige Auflage mit Polyestermembran