Learn More
Corning™ Costar™ HTS Transwell™-24 Systeme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Gleichzeitigen Ausführung von 24 automatisierten Arzneimitteltransportstudien mit hohem Durchsatz. Das HTS Costar™ HTS Transwell™ 24-Well Durchlässige Trägersystem ist ein Mikrotiterplatten-Trägersystem für mehrere 24-Well Platten mit Membraneinsätzen in Verbindung mit einem robusten, roboterfreundlichen Tablett, durch das alle 24 Einsätze als eine Einheit behandelt werden können.
Marke:  Corning™ 3398
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10428761
  • 473.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gewebekulturbehandelt für anhaftungsabhängiges Zellwachstum, Anhaftung und Differenzierung
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Zellwachstumsbereich 0.33 cm2pro Well
  • Das Einzelpaket enthält zwei HTS Transwell-24 Platten, die in zwei 24-Well Platten geladen und mit zwei offenen Reservoirs geliefert werden
  • Die Großpackung besteht aus 12 HTS Transwell-24 Platten, die in zwölf 24-Well Platten geladen werden
  • Die offene Reservoirplatte dient zur Zellkultivierung ohne zusätzliches Pipettieren (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Durchsichtig
Polycarbonat
Zellkultur-Einsatzsystem
24
2/Karton
3 μm
6,5 mm
0,6 ml (Well)
0,33 cm2
Steril
0,6 ml
2 HTS Transwell-24-Einheiten in zwei offenen Reservoirschalen und zwei einzeln verpackte 24-Well-Platten
1/Packung
TC-behandeltes Polycarbonat
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Costar™ HTS Transwell™-24 Systeme > Polycarbonat; 3 μm; 1 St./Pckg.