Learn More
3M™ Chemical Spill Kit
Artikelnummer. 17129350
Click to view available options
Enthält:
(100) P 110 Bögen, (12) P300 Kissen, (8) P200 Mini-Barrieren, (5) Entsorgungsbeutel und -bänder
10 x P 110 Blatt, 1 x P300 Kissen, 1 Entsorgungsbeutel mit Bändern
Packungsgröße:
1 Set
5 Sets
Artikelnummer. 17129350
Marke: 3M™ 7100090074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ensures that everything is available, and ready should a spill occur. Cleaning up hazardous chemical spills quickly in an emergency situation promotes on-site safety.
  • Ideal für schnelle Reaktion auf verschüttete Chemikalien: schnelles und effektives Eindämmen und Säubern
  • Aufnahme von Verschüttungen, Tropfen und Leckagen von gefährlichen Chemikalien
  • Für die Verwendung mit den meisten Chemikalien geeignet
  • Fördert die Sicherheit am Standort
  • Einfache Entsorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kit zur Reaktion auf Verschüttungen chemischer Flüssigkeiten
Format Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Reaktion auf Chemikalienverschüttungen
Enthält (100) P 110 Bögen, (12) P300 Kissen, (8) P200 Mini-Barrieren, (5) Entsorgungsbeutel und -bänder
Modell SK 75
Abmessungen (L x B) 780 x 530 mm
Länge (metrisch) 780 mm
Breite (metrisch) 530 mm