Learn More
Corning™ Universal-Pipettenspitzen: Im Gestell
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
Marke: Corning™ 4867
67.69 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zuverlässige Passform bei Pipettiergeräten der wichtigsten Marken
- Abgeschrägte Öffnung hilft bei der genauen Dosierung der Fluidabgabe
- 1 bis 200 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 10, 50 und 100 μl
- 100 Bis 1000 μl-Spitzen mit Skaleneinteilung bei 250, 500und 1000 μl
- Auch steril erhältlich
- Spitzen im Gestell sind auf Freiheit von RNase/DNase zertifiziert und nicht-pyrogen
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Blau | |
Rund | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Racks | |
Magazinhalter | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
5Stunden
21Minuten
24Sekunden
22